8.14441
Hydroxylamine
(50% solution in water) for synthesis
Synonim(y):
HDA
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
14 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
215 °C
pH
10.6 (20 °C in H2O)
Lepkość kinematyczna
1.435 cSt(25 °C)
gęstość
1.12 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
- Electrophilic hydroxylamine-derived reagents: Explores the use of hydroxylamine-derived reagents in catalyzed amination reactions for preparing unprotected amines (Gasser et al., 2022).
- Hydroxylamine in advanced oxidation processes: Reviews its application in water treatment, particularly through the generation of reactive intermediates (Duan et al., 2021).
- Hydroxylamine-enhanced electrochemical sensors: Details the development of sensors for detecting hydroxylamine in water, highlighting its practical applications in environmental monitoring (Foroughi et al., 2014).
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.120 - 1.123
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Blood, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3