Key Documents
215422
Iron(II) sulfate heptahydrate
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
ciśnienie pary
14.6 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.0%
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
≤0.05% Substances not pptd by NH4OH
pH
3-4 (25 °C, 50 g/L)
gęstość
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
ślady kationów
Cu: ≤0.005%
Fe3+: ≤0.1%
Mn: ≤0.05%
Zn: ≤0.005%
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Iron-Catalyzed Efficient Synthesis of Amides from Aldehydes and Amine Hydrochloride Salts
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1