Kluczowe dokumenty
450278
Iron(II) sulfate hydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Sulfuric acid, iron(II) salt (1:1), hydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Klucz InChI
XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Jako prekursor do przygotowania polianionowych elektrod do wtórnych akumulatorów litowo-jonowych. Służy jako źródło żelaza do produkcji tanich i trwałych materiałów akumulatorowych.
- Jako prekursor elektrolitu do produkcji opłacalnych i skalowalnych akumulatorów przepływowych redoks o doskonałej retencji pojemności.
- Jako materiał wyjściowy do przygotowania superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza.
- Jako materiał nośny do produkcji czujników zanieczyszczeń powietrza.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
450278-5G | 4061832323756 |
450278-25G | 4061832323749 |