Key Documents
307718
Iron(III) sulfate hydrate
97%
Synonim(y):
Ferric sulfate hydrate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
ciąg SMILES
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Klucz InChI
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1