Kluczowe dokumenty
301817
5,6-Dimethyl-1,10-phenanthroline
97%
Synonim(y):
5,6-dimetylo-o-fenantrolina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.26
Beilstein:
160918
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
266-269 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(C)c2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C14H12N2/c1-9-10(2)12-6-4-8-16-14(12)13-11(9)5-3-7-15-13/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
BRPQDJPJBCQFSR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
5,6-dimetylo-1,10-fenantrolina została wykorzystana jako ligand do otrzymania:
- nowe tetraedryczne kompleksy miedzi(I) z mieszanym ligandem
- kompleksy Ru(II) z mieszanym ligandem
- 5,6-bis(bromometylo)-1,10-fenantrolina poprzez bromowanie N-bromobursztynoimidem
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Self-assembled fullerene-derivative monolayers on a gold substrate using phenanthroline-Au interactions.
Dominguez O, et al.
Langmuir, 14(4), 821-824 (1998)
Mixed ligand ruthenium (II) complexes of 5, 6-dimethyl-1, 10-phenanthroline: the role of ligand hydrophobicity on DNA binding of the complexes.
Uma MP, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 359(14), 4601-4612 (2006)
Valentina Gandin et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(18), 7416-7430 (2013-08-24)
Novel tetrahedral copper(I) mixed-ligand complexes of the type [Cu(X)(N(∩)N)(PCN)], 3-10, where X = Cl or Br, N(∩)N = 2,2'-bipyridine (bipy), 1,10-phenanthroline (phen), 5,6-dimethyl-1,10-phenanthroline (dmp), and dipyrido-[3,2-d:2',3'-f]-quinoxaline (dpq), and PCN = tris-(2-cyanoethyl)phosphine, have been synthetized and characterized by NMR, ESI-MS, and
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
301817-500MG | 4061826665558 |
301817-100MG | |
301817-1G | 4061826665541 |