Kluczowe dokumenty
678023
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
97%
Synonim(y):
4,7-dimetoksy-1,10-fenantrolina
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
mp
197-212 °C
ciąg SMILES
COc1ccnc2c1ccc3c(OC)ccnc23
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-17-11-5-7-15-13-9(11)3-4-10-12(18-2)6-8-16-14(10)13/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
ZPGVCQYKXIQWTP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.