Merck
536040
Sigma-Aldrich
4-4′-Dimethoxy-2-2′-bipyridine
greener alternative
97%
Synonim(y):
4,4′-Dimethoxy-2,2′-bipyridyl, 4,4′-Dimethoxy-2,2′-dipyridyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
168-171 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
COc1ccnc(c1)-c2cc(OC)ccn2
InChI
1S/C12H12N2O2/c1-15-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(16-2)4-6-14-12/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
IMEVSAIFJKKDAP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Find details here.
Zastosowanie
4-4′-Dimethoxy-2-2'-bipyridine may be used as a ligand in the preparation of transition metal complexes.
Ligand for greener oxidation of alcohols under aerobic conditions.
Copper(I)/ABNO-Catalyzed Aerobic Alcohol Oxidation: Alleviating Steric and Electronic Constraints of Cu/TEMPO Catalyst Systems
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julie Urgiles et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(41), 14256-14263 (2017-10-11)
Reactions of K
Photochemical isomerization of trans- to cis-[RuCl2(dppb)(4,4'-X2-2,2'-bipy)](X=-H,-NO2,-Me,-COOH,-SMe,-O=SMe,-Cl,-OMe) complexes.
Santiago MO, et al.
Polyhedron, 22(24), 3205-3211 (2003)
Synthesis and characterization of a new family of luminescent cis-(4, 4'-X2-5, 5'-Y2-2, 2'-bipyridine) 2Os (CO) Cl (PF6) complexes (X= NEt2, OMe, Me, H, Cl, Y= H; X= H, Y= Me; X= Y= Me): control of excited-state properties by bipyridyl substituents.
Della CL, et al.
Inorganic Chemistry, 29(15), 2792-2798 (1990)
Efficient osmium sensitizers containing 2,2'-bipyridine-4,4'-bisphosphonic acid ligand.
Zabri H, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 166(1), 99-106 (2004)
Katia M Oliveira et al.
Journal of inorganic biochemistry, 176, 66-76 (2017-09-04)
New Ru(II) complexes with lawsone (law) characterized as trans-[Ru(law)(PPh
Produkty
Kwasy aryloboronowe i estry, istotne narzędzia w transformacjach chemicznych, znajdują szerokie zastosowanie, szczególnie w reakcji krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura.
Arylboronic acids and esters are invaluable tools for the chemical community. These powerful reagents are used for a variety of transformations, most notably the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.