Merck
932671
Sigma-Aldrich
4,7-difenylo-1,10-fenantrolina
Synonim(y):
Bathophenanthroline, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, BPhen
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.40
Beilstein:
261048
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.21
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
opis
µe ≈ 3.0 x 10-4 cm2V-1s-1
Próba
≥99% (H-NMR)
Formularz
powder
strata
0.5% TGA, >240ºC (weight loss)
mp
218-220 °C (lit.)
rozpuszczalność
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
λmaks.
272 nm in THF
fluorescencja
λem 379 nm in THF
Energia orbitalna
HOMO 6.4 eV 
LUMO 3.0 eV 
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccnc3c2ccc4c(ccnc34)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
Klucz InChI
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Międzycząsteczkowe stany przeniesienia ładunku na styku materiałów donorowych (D) i akceptorowych (A) są kluczowe dla działania elektroniki organicznej, takiej jak ogniwa słoneczne, tranzystory i organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED). 4,7-difenylo-1,10-fenantrolina, znana również jako Bathophenanthroline (Bphen), umożliwia wykorzystanie jej jako warstwy transportującej elektrony / blokującej dziury (ETL / HBL) w organicznych urządzeniach elektronicznych. Ma μe około 3,0 x 10-4 cm2 V-1 s-1 i jest przetwarzalny w roztworze.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Light outcoupling efficiency enhancement in organic light emitting diodes using an organic scattering layer
Grover Rakhi, et al.
Physica Status Solidi RRL: Rapid Research Letters, 8, 81?85-81?85 (2014)
Highly efficient inverted organic light-emitting devices adopting solution-processed double electron-injection layers.
Chen, Y. et al.
Organic Electronics, 1-6, 66-66 (2019)