Merck
932663
Sigma-Aldrich
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
Bathocuproine, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, BCP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.45
Beilstein:
306714
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.23
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
opis
µe ≈ 5.5 x 10-6 cm2V-1s-1
Próba
≥99% (HPLC)
strata
0.5% TGA, >240°C (weight loss)
mp
279-283 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmaks.
277 nm
fluorescencja
λem 386 nm±10 nm in THF
Energia orbitalna
HOMO 6.4 eV 
LUMO 2.9 eV 
ciąg SMILES
Cc1cc(-c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)-c5ccccc5
InChI
1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
Klucz InChI
STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Use as Electron Transport / Hole Blocking Layer (ETL / HBL) in OLED and perovskite solar cells.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)