Merck
N1501
Sigma-Aldrich
Neocuproine
≥98%
Synonim(y):
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline, DMPHEN
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
crystalline
kolor
white to beige
ciąg SMILES
Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Neokuproina jest heterocyklicznym związkiem organicznym powszechnie stosowanym jako czynnik chelatujący w różnych reakcjach katalizowanych metalami przejściowymi. Obejmują one utlenianie alkoholi, utleniające rozszczepianie wiązań węgiel-węgiel, reakcje sprzęgania tworzące wiązania C-C, allilowanie karbonylków, alkilowanie cynku alkilami, dekarbonylacyjne sprzęganie krzyżowe z udziałem niklu, sprzęganie typu Buchwalda-Hartwiga i reakcje podstawienia allilowego.
Zastosowanie
Neocuproine może być stosowany jako ligand w:
  • Przygotowaniu fluorowanych szkieletów metaloorganicznych (F-MOF).
  • Regioselektywna arylacja C-H indoli kwasami fenyloboronowymi poprzez utleniającą borową reakcję Hecka.
  • Reakcja allilowania aldehydów z alliloboronianami w obecności Zn(OH)2 jako katalizatora.
  • Katalizowana irydem sililacja pięcioczłonowych heteroarenów w celu syntezy silylarenów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mustafa Ozyürek et al.
Analytica chimica acta, 616(2), 196-206 (2008-05-17)
Hydroxyl radicals (OH) generated in the human body may play an important role in tissue injury at sites of inflammation in oxidative stress-originated diseases. As a more convenient, efficient, and less costly alternative to HPLC/electrochemical detection techniques and to the
Saliha Esin Celik et al.
Analytica chimica acta, 674(1), 79-88 (2010-07-20)
A novel on-line HPLC-cupric reducing antioxidant capacity (CUPRAC) method was developed for the selective determination of polyphenols (flavonoids, simple phenolic and hydroxycinnamic acids) in complex plant matrices. The method combines chromatographic separation, constituent analysis, and post-column identification of antioxidants in
Yan Wang et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 19(9), 1353-1360 (2008-07-19)
S-nitrosylation of proteins serves an important role in regulating diverse cellular processes including signal transduction, DNA repair, and neurotransmission. Identification of S-nitrosylation sites is crucial for understanding the significance of this post-translational modification (PTM) in modulating the function of a
Mustafa Bener et al.
Analytical chemistry, 82(10), 4252-4258 (2010-04-27)
A low-cost optical sensor using an immobilized chromogenic redox reagent was devised for measuring the total antioxidant level in a liquid sample without requiring sample pretreatment. The reagent, copper(II)-neocuproine (Cu(II)-Nc) complex, was immobilized onto a cation-exchanger film of Nafion, and
Sung-Ho Chen et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 102(1), 138-149 (2007-12-07)
Astrocytes play a critical neurotrophic and neuroprotective role in the brain, and improper function of these cells may contribute to the onset of neurodegenerative diseases. Because astrocytes are known to be enriched with Cu chaperone proteins, it is important to