Kluczowe dokumenty
140910
Bathocuproine
96%
Synonim(y):
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, BCP
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
279-283 °C (lit.)
λmaks.
~280 nm in methanol
Energia orbitalna
HOMO 7 eV
LUMO 3.5 eV
Wydajność urządzenia OLED
ITO/CuPc/NPD/TCTA/mCP:FIrpic (6%)/BCP/LiF/Al
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
Cc1cc(-c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)-c5ccccc5
InChI
1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
Klucz InChI
STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professor Shinar (Iowa State University, USA) summarizes the developments of a variety of sensor configurations based on organic and hybrid electronics, as low-cost, disposable, non-invasive, wearable bioelectronics for healthcare.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S387916-1EA | |
140910-100G | |
140910-1G | 4061838733788 |
140910-500MG | 4061838733795 |