Kluczowe dokumenty
146617
Kwas difenantrolinodisulfonowy
98%
Synonim(y):
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt trihydrate, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline-disulfonic acid disodium salt trihydrate, Disodium bathophenanthrolinedisulfonate trihydrate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
300 °C
rozpuszczalność
water: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow (to red)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?