Merck
230847
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1,10-phenanthroline
≥99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99%
Formularz
powder
mp
113-114 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
ciąg SMILES
Cc1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C13H10N2/c1-9-8-10-4-2-6-14-12(10)13-11(9)5-3-7-15-13/h2-8H,1H3
Klucz InChI
UJAQYOZROIFQHO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Metylo-1,10-fenantrolina tworzy kompleksy żelazo(II)-fenantrolina, a ich stabilność w fazie gazowej została zbadana w spektrometrze mas z jonizacją elektrorozpryskową.
Zastosowanie
5-Metylo-1,10-fenantrolina została użyta do oznaczania Cu(II) w stopie duralminowym metodą elektroforezy kapilarnej strefowej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zdeněk Trávníček et al.
Chemistry Central journal, 6(1), 160-160 (2012-12-22)
Inspired by the unprecedented historical success of cisplatin, one of the most important research directions in bioinorganic and medicinal chemistry is dedicated to the development of new anticancer compounds with the potential to surpass it in antitumor activity, while having
Capillary electrophoretic separation of several transition-metal ions as their complexes with 1, 10-phenanthroline derivatives and its application to the determination of copper in duralmin alloys.
Yokoyama T, et al.
Analytica Chimica Acta, 364(1), 75-81 (1998)
Sandor Keki et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 17(7), 962-966 (2006-05-23)
The gas-phase stabilities of Fe(Phi)3(2+) complexes, where Phi represents the 1,10-phenanthroline, 5-chloro-1,10-phenanthroline, 5-methyl-1,10-phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthroline, and 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ligands were investigated by collision-induced dissociation (CID) in the capillary-first skimmer region upon changing the voltage difference between the capillary and the skimmer. The
Tiffany K Rundstadler et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(9) (2018-09-06)
Cancer stem cells (CSCs) are thought of as a clinically pertinent subpopulation of tumors, partly responsible for cancer relapse and metastasis. Research programs aimed at discovering anti-CSC agents have largely focused on biologics and purely organic molecules. Recently, we showed
K Benjamin Garbutcheon-Singh et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(4), 918-926 (2012-09-29)
Twelve metallointercalators of the type [Pt(I(L))(A(L))](2+), where A(L) is either the R,R or S,S enantiomer of 1,2-diaminocyclopentane (DACP) and I(L) is either 1,10-phenathroline, 4-methyl-1,10-phenanthroline, 5-methyl-1,10-phenanthroline, 4,7-dimethyl-1,10-phenanthroline, 5,6-dimethyl-1,10-phenanthroline or 3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthroline, were synthesised, characterised and the cytotoxicity to the L1210 cell line