Merck
779490
Sigma-Aldrich
1,8-Diiodonaphthalene
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.96
Beilstein:
1865324
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
crystals
mp
109-113 °C
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
Ic1cccc2cccc(I)c12
InChI
1S/C10H6I2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H
Klucz InChI
FURHMGVKKGEGMZ-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)