Merck
382426
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diamine
99%
Synonim(y):
(R)-(+)-1,1′-Bi(2-naphthylamine), (R)-(+)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diamine, (R)-(+)-2,2′-Diamino-1,1′-binaphthalene, (R)-(+)-DABN
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC10H6C10H6NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.35
Beilstein:
5279621
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D +157°, c = 1 in pyridine
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
242-244 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc2ccccc2c1-c3c(N)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H16N2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12H,21-22H2
Klucz InChI
DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diamine is an axially dissymmetric binaphthyl ligand mainly used in enantioselective catalysis.
Zastosowanie
1,1′-Binaphthyl-2,2′-diamine derivatives have been used for asymmetric hydrogenations, cyclopropanations, and formation of chiral lactones.
1,1′-Binaphthyl-2,2′-diamine derivatives have been used for asymmetric hydrogenations, cyclopropanations, and formation of chiral lactones. Its chiral sulphonamide, chiral diphenylphosphoramide and chiral diphenylthiophosphoramide derivatives are useful ligands for asymmetric addition reaction of diethylzinc to aldehydes in the presence of titanium(IV) alkoxide.
Przestroga
May darken in storage.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yamamoto, Y. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 1112-1112 (1991)
Trifluoromethanesulfonamide, diphenylphosphoramide and diphenylthiophosphoramide of (R)-(+)-1, 1'-binaphthyl-2, 2'-diamine as chiral catalyst ligands for the titanium (IV) alkoxide-promoted addition of diethylzinc to aldehydes.
Shi M and Sui WS.
Chirality, 12(7), 574-580 (2000)
Miyano, S.et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 57, 2171-2171 (1984)
Chem. Abstr., 123, 101213k-101213k (1995)
Chen, G.-M. et al.
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 16, 216-216 (1995)