Merck
713694
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol
97%
Synonim(y):
(S)-(−)-2-Amino-2′-hydroxy-1,1′-binaphthalene, (S)-NOBIN
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96.5% (HPLC)
97%
Formularz
crystals
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98.0%
ciąg SMILES
Nc1c(c4c(cc1)cccc4)c2c3c(ccc2O)cccc3
InChI
1S/C20H15NO/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,22H,21H2
Klucz InChI
HIXQCPGXQVQHJP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(S)-(-)-2′-amino-1,1′-binaftaleno-2-ol lub(S)-NOBIN jest niesymetrycznie podstawionym ligandem 1,1′-binaftalenowym. Może być stosowany jako katalizator w asymetrycznej syntezie nienaturalnych α-alkiloaminokwasów metodą katalizy przeniesienia fazowego (PTC).(S)-NOBIN może być również stosowany jako materiał wyjściowy do przygotowania analogów N-monoalkilowych i N,N-dialkilowych(S)-NOBIN w reakcji z aldehydami poprzez reakcję aminowania redukcyjnego. Pochodne N-monoarylowe otrzymuje się z NOBIN w reakcji arylacji Hartwiga-Buchwalda.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
2?-Amino-[1, 1?-binaphthalen]-2-ol
Kocovsky P
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)