Kluczowe dokumenty
C85603
Coumarin-3-carboxylic acid
99%
Synonim(y):
2-Oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
mp
189-192 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C10H6O4/c11-9(12)7-5-6-3-1-2-4-8(6)14-10(7)13/h1-5H,(H,11,12)
Klucz InChI
ACMLKANOGIVEPB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTPN1(5770)
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C85603-1KG | |
C85603-5G | |
C85603-100G | |
C85603-25G | 4061833522462 |