Kluczowe dokumenty
108812
2-Aminobenzothiazole
97%
Synonim(y):
2-Benzothiazolamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
126-129 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: very slightly soluble
alcohol: freely soluble
chloroform: freely soluble
concentrated acid: soluble
diethyl ether: freely soluble
ciąg SMILES
Nc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
Klucz InChI
UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?