About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrN2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
213-217 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Nc1nc2ccc(Br)cc2s1
InChI
1S/C7H5BrN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10)
Klucz InChI
VZEBSJIOUMDNLY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Reakcja 4-bromoaniliny z kwasem octowym i tiocynatem potasu w roztworze bromu w kwasie octowym daje 2-amino-6-bromobenzotiazol. 2-amino-6-bromobenzotiazol może być również syntetyzowany z 2-aminobenzotiazolu poprzez monobromowanie za pomocą tribromku chinolinu na nośniku krzemionkowym.
Zastosowanie
2-amino-6-bromobenzotiazol może być stosowany w syntezie następujących związków
- związków 2-amino-6-arylobenzotiazolowych:
- 6-p-tolilobenzo[d]tiazolo-2-amina
- 6-(4-chlorofenylo)benzo[d]tiazolo-2-amina
- 6-(4-metoksyfenylo)benzo[d]tiazolo-2-amina
- 6-(3,5-bis(triflourometylo)fenylo)benzo[d]tiazolo-2-amina
- 6-fenylobenzo[d]tiazolo-2-amina
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis, cytostatic, and antitumor properties of new Rh (I) thiazole complexes.
Craciunescu, D. G., et al.
Biological trace element research, 8(4), 251-261 (1985)
Efficient synthesis of 2-amino-6-arylbenzothiazoles via Pd (0) Suzuki cross coupling reactions: potent urease enzyme inhibition and nitric oxide scavenging activities of the products.
Gull Y, et al.
Molecules (Basel), 18(8), 8845-8857 (2013)
Silica-supported quinolinium tribromide: a recoverable solid brominating reagent for regioselective monobromination of aromatic amines.
Li Z, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 21(3), 496-501 (2010)
Claire Bagnéris et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8428-8433 (2014-05-23)
Voltage-gated sodium channels are important targets for the development of pharmaceutical drugs, because mutations in different human sodium channel isoforms have causal relationships with a range of neurological and cardiovascular diseases. In this study, functional electrophysiological studies show that the
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
538507-1G | 4061826217269 |
538507-25G | 4061832977799 |
538507-5G | 4061832566443 |