Merck
683329
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
96%
Synonim(y):
6-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5F3N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Postać
solid
mp
120-124 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Nc1nc2ccc(cc2s1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3N2S/c9-8(10,11)4-1-2-5-6(3-4)14-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
Klucz InChI
WEDYEBJLWMPPOK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)