Key Documents
144037
1-Pyrenecarboxaldehyde
99%
Synonim(y):
1-Formylpyrene, 1-Pyrenealdehyde, 1-Pyrenecarbaldehyde, 3-Pyrenylaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
liquid
mp
123-126 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H10O/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H
Klucz InChI
RCYFOPUXRMOLQM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?