Merck
05790585
DL-Kavain
primary reference standard
Synonim(y):
trans-5,6-Dihydro-4-methoxy-6-(2-phenylethenyl)-2H-pyran-2-one, DL-Kawain
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.26
Beilstein:
177877
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
COC1=CC(=O)OC(C1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10,12H,9H2,1H3/b8-7+
Klucz InChI
XEAQIWGXBXCYFX-BQYQJAHWSA-N
Opis ogólny
Wyprodukowane i zakwalifikowane przez HWI pharma services GmbH.
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Zastosowanie
DL-Kavain może być używany:
  • W opracowywaniu certyfikowanych roztworów materiałów referencyjnych do dokładnych pomiarów i zastosowań badawczych w fitochemii Phytochemistry (Aijaz et al., 2024).
  • Aby zrozumieć modulujący wpływ na mutagenność i rakotwórczość indukowaną przez doksorubicynę, zbadano ją, wykorzystując Drosophila melanogaster jako model (Teixeira da Silva et al., 2021).
  • Jako modulator rekombinowanych ludzkich receptorów glicynowych, z potencjalnymi implikacjami dla badań neurologicznych i korzyści terapeutycznych (Hegazy et al., 2019).
  • Jako potencjalny małocząsteczkowy inhibitor do zwalczania enterowirusa 71, podkreślając jego potencjał przeciwwirusowy w leczeniu infekcji wirusowych (Li et al., 2017).
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: kava
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)