Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB2607
Sigma-Aldrich
Anti-AKR1C3 Antibody, clone 1I9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
17-beta-HSD 5, 3-alfa-HSD typu II w mózgu, 17-beta-dehydrogenaza testosteronu 5, 3-alfa-HSD typu 2, DD-3, DD3, Dehydrogenaza 17-beta-hydroksysteroidowa typu 5, Dehydrogenaza 3-alfa-hydroksysteroidowa typu 2, Dehydrogenaza dihydrodiolowa 3, Dehydrogenaza dihydrodiolowa typu I, EC:1.1.1.210, HA1753, Homolog reduktazy chlordekonowej HAKRb, PGFS, Rodzina reduktazy aldo-keto 1, członek C3, Syntaza 1 prostaglandyny F
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1I9, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 36.85 kDa
observed mol wt ~36 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... AKR1C3(8644)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby w razie potrzeby umożliwić transport i przechowywanie w warunkach otoczenia, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem z myślą o efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1I9 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa Aldo-keto reduktazę z rodziny 1, członka C3 (AKR1C3). Jego celem jest epitop w obrębie 15 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiej aldo-keto reduktazy 1 członka rodziny C3 (AKR1C3).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek A549.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło AKR1C3 w lizacie komórek A549.
Testowane zastosowania
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło AKR1C3 w lizatach z komórek HepG2 i ludzkiej tkanki jelita cienkiego.
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło AKR1C3 w skrawkach tkanki ludzkiego jelita cienkiego.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 µg z reprezentatywnej partii wykryło AKR1C3 w milionie komórek A549.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło AKR1C3 w komórkach HepG2.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd AKR1C3 z KD wynoszącym 6,0 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Rodzina reduktazy aldo-keto 1, członek C3 (UniProt: P42330; znana również jako EC:1.1.1.210, dehydrogenaza 17-beta-hydroksysteroidowa typu 5, 17-beta-HSD 5, dehydrogenaza 3-alfa-HSD typu II mózgu, dehydrogenaza 3-alfa-hydroksysteroidowa typu 2, dehydrogenaza 3-alfa-HSD typu 2, homolog reduktazy chlordekonowej HAKRb, dehydrogenaza dihydrodiolowa 3, DD-3, DD3, Dihydrodiol dehydrogenase type I, HA1753, Prostaglandin F synthase 1, PGFS, Testosterone 17-beta-dehydrogenase 5) jest kodowany przez gen AKR1C3 (znany również jako DDH1, HSD17B5, KIAA0119, PGFS) (Gene ID: 8644) u człowieka. AKR1C3 jest cytozolową reduktazą aldo-keto, która katalizuje zależną od NADH i NADPH redukcję ketosteroidów do hydroksysteroidów. Jej ekspresję obserwuje się w wielu tkankach, przy czym wyższą ekspresję obserwuje się w tkance prostaty i gruczołach sutkowych. Działa jako zależna od NAD(P)(H)- reduktaza 3-, 17- i 20-ketosteroidów w jądrze steroidowym i łańcuchu bocznym oraz reguluje metabolizm androgenów, estrogenów i progesteronu. Wykazuje zdolność do katalizowania zarówno utleniania, jak i redukcji in vitro, ale najprawdopodobniej działa jako reduktaza in vivo, ponieważ aktywność oksydazy mierzona in vitro jest hamowana przez fizjologiczne stężenie NADPH. Według doniesień redukuje prostaglandynę (PG) D2 do 11-β-prostaglandyny F2; progesteron do 20-hydroksyprogesteronu; i estron do 17-β-estradiolu. Jego aktywność jest silnie hamowana przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i niskie stężenia NADPH. Opisano dwie izoformy AKR1C3, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Kabututu, Z., et al. (2009). J. Biochem.145(2):161-168; Steckelbroeck, S., et al. (2004). J. Biol. Chem. 279(11); 10784-10795).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)