Kluczowe dokumenty
MAB10216-I
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwkoantygenowi grupy flawiwirusów, klon D1-4G2-4-15
clone D1-4G2-4-15
Synonim(y):
Antygen flawiwirusa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon
D1-4G2-4-15, monoclonal
Poziom jakości
izotyp
IgG2a
Specyficzność
Klon D1-4G2-4-15 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym antygen grupowy flawiwirusa. Celuje w epitop w pętli fuzyjnej na krańcu domeny II białka E.
Immunogen
Antygeny wirusa dengi typu 2.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Stabilność przez 1 rok w temperaturze od +2°C do +8°C od daty otrzymania.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1