Kluczowe dokumenty
MABT1505
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko paktofilinie 1, klon 10B2
clone 10B2, from mouse
Synonim(y):
Band 6 protein, B6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10B2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PKP1(5317)
Opis ogólny
Plakofilina-1 (UniProt: Q13835; znana również jako białko pasma 6, B6P) jest kodowana przez gen PKP1 (Gene ID: 5317) u człowieka. Plakofiliny są białkami, które biorą udział w łączeniu adheryn z filamentami pośrednimi cytoszkieletu. Zawierają liczne powtórzenia armadillo (ARM) i lokalizują się w desmosomach komórkowych i jądrach. Plakofilina-1 może być zaangażowana w rekrutację molekularną i stabilizację podczas tworzenia desmosomów. Wykazano również, że jest ważna dla rozwoju zębów i reguluje dystrybucję ZO-1 w nabłonku zębowym. Opisano dwie izoformy Plankophilin-1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Izoforma 1 ulega ekspresji w nabłonku warstwowym płaskonabłonkowym, złożonym, gruczołowym i pęcherzowym, a izoforma 2 ulega powszechnej ekspresji. Wykazano, że plakofilina-1 ulega silnej ekspresji w zębach i skórze, a jej ekspresja wzrasta podczas rozwoju zębów. Stwierdzono, że jest ona zaangażowana w regulację sygnalizacji Wnt poprzez swoje domeny ARM w sposób podobny do beta-kateniny, a aktywacja Wnt indukuje jej translokację jądrową. Wykazano, że mutacje w genie PKP1 powodują zespół dysplazji ektodermalnej i kruchości skóry, który charakteryzuje się kruchością skóry i wrodzoną dysplazją ektodermalną wpływającą na skórę, włosy i paznokcie. (Ref.: Sprecher, E., et al (2004). J. Invest. Dermatol. 122(3); 647-51; Miyazaki, K et al. (2016). PLoS ONE 11(3): e0152206).
Specyficzność
Klon 10B2 specyficznie wykrywa planofilinę-1 i celuje w epitop z pierwszymi 27 aminokwasami z regionu N-końcowego.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Sprzężony z MBP rekombinowany fragment odpowiadający pierwszym 235 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej plakofiliny-1.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Plakophilin 1 w zastosowaniach Western Blotting (Pigors, M., et. al. (2011). Hum Mol Genet. 20(9):1811-9).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Plakophilin 1 w zastosowaniach immunofluorescencji (Sprecher, E., et. al. (2004). J Invest Dermatol. 122(3):647-51; Pigors, M., et. al. (2011). Hum Mol Genet. 20(9):1811-9).
Anti-Plakophilin 1, klon 10B2, nr kat. MABT1505, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa plantofilinę 1 i zostało przetestowane do stosowania w immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Western Blotting in PC3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Plakophilin 1 in 10 µg of PC3 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~80 kDa; obliczono 80,50 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash