HS120375
9236 Taca do przechowywania próbek
polypropylene (corrugated), holds 24 sample containers, pack of 10 trays
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
polypropylene (corrugated)
opakowanie
pack of 10 trays
dł. × szer. × wys.
16 × 10.24 × 3.5 in.
rozmiar
24 wells
kolor
white
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tace z tektury falistej mogą być używane z dołączonymi przegrodami lub pojemnikami na próbki lub można je usunąć do ogólnego przechowywania i transportu produktów laboratoryjnych.
Cechy i korzyści
- odporność na wilgoć, znacznie zmniejszająca ryzyko pleśni
- lekka i wytrzymała, aby pomieścić do 24 pełnych pojemników na próbki
- możliwość sztaplowania z innymi tacami
- wyjmowane przegrody umożliwiają wykorzystanie zewnętrznej powłoki do przechowywania lub transportu produktów laboratoryjnych
- opakowanie zawiera 10 tacek i 10 przegródek
- jednorazowe
- dostarczane w płaskim opakowaniu w celu zmniejszenia przestrzeni magazynowej
Informacje prawne
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS120375 | 4061832766430 |