Kluczowe dokumenty
Z177822
Scienceware® polypropylene trays
L × W 48 cm × 27 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Materiały
polypropylene container
producent / nazwa handlowa
Bel-Art
dł. × szerokość
48 cm × 27 cm
pojemność
13 L (3.4 gal)
Opis ogólny
Lightweight molded polypropylene trays have rounded corners and smooth, tapered sides for nesting.
  • Chemical resistant and corrosion proof
  • Ideal for sterilizing instruments, bottles containing agar, deionized water, saline and other reagents, and for safely cleaning glassware in sinks
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Cover not included
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5