Kluczowe dokumenty
BR28305
BRAND® pipette tray
PVC, L × W × H 420 mm × 300 mm × 30 mm
Synonim(y):
Pipette Trays, Trays
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Materiały
PVC
producent / nazwa handlowa
BRAND 28305
dł. × szer. × wys.
420 mm × 300 mm × 30 mm
Opis ogólny
The BRAND® Pipette Tray is made from durable PVC and is designed as an efficient drawer organizer for graduated and bulb pipettes.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1