Z177814
Scienceware® polypropylene trays
L × W 30 cm × 20 cm
Synonim(y):
plastikowa taca, taca laboratoryjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
polypropylene container
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H16260-0000
dł. × szerokość
30 cm × 20 cm
pojemność
5 L (1.3 gal)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lightweight molded polypropylene trays have rounded corners and smooth, tapered sides for nesting.
- Chemical resistant and corrosion proof
- Ideal for sterilizing instruments, bottles containing agar, deionized water, saline and other reagents, and for safely cleaning glassware in sinks
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Cover not included
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z177814-1EA | 4061832262505 |