Z360392
Autoclave pans
capacity 3.1 L
Synonim(y):
szalka do sterylizacji, taca sterylizująca
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
polypropylene container
producent / nazwa handlowa
Nalgene®
dł. × szer. × wys.
324 mm × 260 mm × 70 mm
pojemność
3.1 L
Opis ogólny
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)