Produkty Nalgene®
Narzędzia laboratoryjne Nalgene®, uznawane za wiodącą markę najwyższej jakości plastikowych naczyń laboratoryjnych, są zwykle wykonane z żywic plastikowych klasy laboratoryjnej. Obejmuje to takie elementy jak flasks, beakers, pojemniki, pojemniki i inne przedmioty używane w badaniach naukowych i eksperymentach. Produkty Nalgene® Labware są szeroko stosowane w laboratoriach badawczych, akademickich, przemysłowych i opieki zdrowotnej do różnych zastosowań.
Products
Nalgene® Przygotowanie i przechowywanie próbek
Kolby Nalgene®
Kolby Nalgene® są zwykle wykonane z polipropylenu, poliwęglanu lub innych materiałów odpornych chemicznie i są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach, aby zaspokoić różne potrzeby eksperymentalne. Nasza oferta obejmuje kolby Erlenmeyera z poliwęglanu Nalgene®, idealne do łatwego mieszania i wirowania cieczy, kolby filtrujące Nalgene® oraz kolby Nalgene® z przegrodami, stanowiące doskonałą alternatywę dla kolb szklanych.
Butelki Nalgene®
Butelki Nalgene® są wykonane ze sztywnych i wytrzymałych materiałów. są wykonane ze sztywnych i wytrzymałych materiałów, w tym kopolimeru politereftalanu etylenu modyfikowanego glikolem (PETG), politereftalanu etylenu (PET), polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), kopolimeru polipropylenu (kopolimer PP), fluorowanego etylenu propylenu (FEP) i poliwęglanu (PC). Butelki te są przeznaczone do przechowywania buforów, kultur i podłoża hodowlane zaspokajające różne potrzeby laboratoryjne. Nasza oferta obejmuje butelki na pożywki Nalgene®, butelki do wirówek Nalgene®, butelki do płukania Nalgene®, butelki z zakraplaczem Nalgene® i butelki diagnostyczne Nalgene®.
Zlewki Nalgene®
Oferujemy zlewki Nalgene®. Griffin, zlewki Nalgene® z uchwytami oraz zlewki Nalgene® PFA. Zlewki Nalgene® Griffin są wykonane z półprzezroczystego polipropylenu lub polimetylopentenu, zapewniając przezroczystość szkła, doskonałą odporność chemiczną i tolerancję na ciepło. Wszystkie rozmiary tych zlewek mają łatwe do odczytania, sitodrukowe podziałki.
Nalgene® Carboy
Nalgene® Carboys z polietylenu o wysokiej gęstości są autoklawowalne i przeznaczone do obsługi dużych partii pożywek hodowlanych, produkcji szczepionek, pożywek luzem i przechowywania chemikaliów. Te wykonane z naturalnego polipropylenu butle mają duży otwór ułatwiający napełnianie i dozowanie. Dostępne w okrągłych, kwadratowych i niskich kształtach, mogą maksymalnie wykorzystać każdą dostępną przestrzeń na stole.
Słoiki Nalgene®
Słoiki te są wykonane z polimetylopentenu lub polipropylenu i są półprzezroczyste z doskonałą odpornością chemiczną. Służą do przechowywania past, próbek, ciał stałych i materiałów laboratoryjnych. Dzięki szerokiemu zakresowi pojemności, od 30 ml do 1000 ml, oferują maksymalną elastyczność.
Nalgene® Fiolki kriogeniczne
Te fiolki kriogeniczne to sterylne, bezbarwne fiolki polipropylenowe używane do przechowywania w bardzo niskich temperaturach. Wyposażone zarówno w gwinty wewnętrzne, jak i zewnętrzne, są dostępne z dnem stożkowym lub jako opcje wolnostojące i są dostępne w wersji naturalnej i bursztynowej.
Nalgene® Dewars
Nalgene® Dewars oferuje ekonomiczne rozwiązanie do krótkotrwałego przechowywania wody lodowej, suchego lodu/kąpieli rozpuszczalnikowych i ciekłego azotu.
Cylindry miarowe Nalgene®
Cylindry te są wykonane z polipropylenu lub polimetylopentenu i służą do odmierzania roztworów.
System filtracji próżniowej Nalgene®
System filtracji próżniowej Nalgene® jest sterylny i wykorzystuje membranę z polieterosulfonu. Membrana wykazuje niski poziom wiązania białek, minimalizując ryzyko ich utraty z pożywki. Ten system filtracji jest używany do filtracji surowicy, pożywki do hodowli komórkowych, buforów i dodatków.
Nalgene® Kleszcze do membran
Kleszcze wykonane są ze stali nierdzewnej o konstrukcji krzyżowej, która utrzymuje membranę bez wywierania nacisku, który może spowodować jej uszkodzenie.