Kluczowe dokumenty
BAF187940002
Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
Holds 36 x 50 mL tubes
Synonim(y):
uchwyt rurki drucianej
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
Materiały
epoxy (coated steel)
Właściwości
Holds 36 x 50 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18794-0002
rozmiar
22.9 × 22.3 × 8.9 cm
rozmiar dołka
30 mm
Opis ogólny
  • Stojaki na probówki wirówkowe1591 są wykonane z drutu stalowego pokrytego żywicą epoksydową.
  • Stojaki z poligridu są odporne na większość chemikaliów, w tym rozpuszczalniki organiczne, sole, słabe kwasy i słabe zasady.
  • Zakres temperatur od -223ºC (-369ºF) do 121ºC (250ºF); możliwość sterylizacji w autoklawie.
Drut stalowy z powłoką epoksydową jest odporny na chemikalia i korozję oraz autoklawowalny parowo w temperaturze 121ºC (250ºF).
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)