HS120187
Adapt-a-Rack® Flexible Multi-Tube Rack
for tubes, 5 ‑ 50 mL, blue, pk of 2
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue POM
Właściwości
for tubes 5 ‑ 50 mL
Holds 4 x 12-30 mm tubes
Holds 4 x 5-50 mL tubes
opakowanie
pk of 2
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120187
dł. × szer. × wys.
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
rozmiar śr.
4 wells × 12-30 mm
kolor
blue
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- wykonane z POM
- Stojaki można łączyć ze sobą w celu zwiększenia ich pojemności
- otwarte boki umożliwiają podgląd etykiet
- płaska podstawa utrzymuje tuby w pozycji pionowej
- połączone stojaki powinny być podparte pod spodem podczas przenoszenia
- dostępne w kolorze soldi lub kombinacji kolorów dla łatwej identyfikacji kodowej
- autoklawowalne
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)