Kluczowe dokumenty
R5651
Sigma-Aldrich
Four-way microtube rack
assorted colors
Synonim(y):
adaptowalny stojak na probówki, przechowywanie rur, stojak na rury
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiały
polypropylene (heavy duty)
opis
Autoclavable
Właściwości
Holds 12 x 15 mL tubes
Holds 32 x 0.5 mL tubes
Holds 32 x 1.5-2 mL tubes
Holds 4 x 50 mL tubes
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS29022G
Heathrow Scientific
rozmiar
174x95x52 mm
kolor
assorted colors
Opis ogólny
  • Stojaki posiadają unikalny system wypustek i szczelin, które ułatwiają montaż i stabilne dopasowanie.
  • Czterodrożny stojak na mikropróbki może być połączony od końca do końca lub od boku do boku, tworząc duży stojak pasujący do różnych zastosowań laboratoryjnych.
  • Alfanumeryczna identyfikacja umożliwia szybką lokalizację i pobieranie probówek.
  • Stojaki mogą pomieścić 4 × 50 ml probówki stożkowe, 12 × 15 ml probówki stożkowe, 32 × 1,5 ml mikroprobówki lub 32 × 0,5 ml mikroprobówki.
Stojaki posiadają unikalny system wypustek i szczelin, które ułatwiają montaż i stabilne dopasowanie. Stojaki mogą pomieścić 4 × 50 ml probówki stożkowe, 12 × 15 ml probówki stożkowe, 32 × 1,5 ml mikroprobówki lub 32 × 0,5 ml mikroprobówki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)