About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 12 x 15-50 mL tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HD24330A
dł. × szer. × wys.
194 mm × 140 mm × 51 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Stojak do każdego zastosowania. Uniwersalny stojak na probówki z polipropylenu umożliwia szybką zmianę rozmiaru probówek. Wystarczy obrócić pokrętło, aby otworzyć przysłonę lub bezpośrednio włożyć probówkę do otworu.
Nie zaleca się czyszczenia w autoklawie.
- Mieści do 12 probówek podobnej wielkości
- Nadrukowane oznaczenia ułatwiające identyfikację
- Duże uchwyty ułatwiające transport
- Akceptuje probówki od 15 ml do 50 ml (średnica od 16 mm do 30 mm)
- Nie wymaga montażu
Nie zaleca się czyszczenia w autoklawie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z691461-1EA | 4061832762630 |