Kluczowe dokumenty
EP0030119819
632 Stojak na probówki o pojemności 1,5 i 2,0 ml
Holds 36 x 1.5-2 mL tubes, 3 rows of 12 wells each, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
Synonim(y):
Stojak Eppendorf
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
Materiały
polypropylene
Właściwości
autoclavable
3 rows of 12 wells each
Holds 36 x 1.5-2 mL tubes
opakowanie
pkg of 2 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 30119819
kolor
white
Opis ogólny
Stojak na probówki 632 na probówki o pojemności 1,5 i 2,0 ml nadaje się do wszystkich protokołów laboratoryjnych, które wymagają wydajnego i niezawodnego przetwarzania, transportu i krótkotrwałego przechowywania naczyń z próbkami w stojakach stołowych.
Cechy i korzyści
  • Konstrukcja stelaży umożliwia zarówno układanie w stosy w ramach jednego formatu stelaża, jak i między wszystkimi wariantami stelaży, co pomaga zaoszczędzić cenną przestrzeń laboratoryjną, gdy stelaże nie są używane.
  • Stojaki do wirówek są wyposażone w antypoślizgowe silikonowe nóżki i odporną na przechylanie konstrukcję podstawy, aby zapewnić bezpieczną obsługę i stabilność.
  • Falista konstrukcja stelaży rozmieszcza rzędy probówek na różnych wysokościach, ułatwiając dostęp i identyfikację naczyń reakcyjnych.
  • Stojaki są wykonane z polipropylenu (PP), co zapewnia im wysoką odporność na chemikalia i obciążenia fizyczne.
  • Wymiary stojaków są zoptymalizowane pod kątem oszczędności miejsca, utrzymując idealne rozmieszczenie rur w stosunku do zajmowanej powierzchni bez uszczerbku dla możliwości obsługi rur.
  • Stojaki oferują dużą elastyczność, ponieważ mogą pomieścić zarówno probówki o pojemności 1,5 ml, jak i 2,0 ml. Każda pozycja probówki jest ponumerowana, co ułatwia szybką i łatwą orientację oraz zapewnia bezbłędną obsługę probówek.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)