Kluczowe dokumenty
EP0030119800
632 Stojak na probówki 0,5 ml
Holds 48 x 0.5 mL tubes, 3 rows of 16 wells each, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.11
Materiały
polypropylene
Właściwości
autoclavable
3 rows of 16 wells each
Holds 48 x 0.5 mL tubes
opakowanie
pkg of 2 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 30119800
kolor
white
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)