Z692875
Pop-Up tube rack
blue
Synonim(y):
regały laboratoryjne, stojaki na probówki
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue
polypropylene
Właściwości
Holds 12 x 50 mL tubes
Holds 21 x 15 mL tubes
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS24320B
rozmiar
255x137x21 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Measures 255 x 137 x 72 mm when expanded; 21 mm H when collapsed.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z692875-2EA | 4061832769738 |