Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 12 x 0.5 mL tubes
Holds 12 x 8 mm tubes
Holds 32 x 0.2 mL tubes
Holds 32 x 6.5 mm tubes
Holds 6 x 15 mL tubes
Holds 6 x 16.4 mm tubes
Holds 9 x 1.5-2 mL tubes
Holds 9 x 11.2 mm tubes
Microtubes
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS29040B
rozmiar
210x100x100 mm
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)