UFSC40001
Amicon® Stirred Cell 400mL
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Synonim(y):
Amicon stirred cell
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Nylon assembly (cap and tube fitting)
Nylon stand (retaining)
Tygon® tube (filtrate)
anodized aluminum stand (retaining)
polyacetal assembly (stirring)
polyethylene tube (pressure)
polysulfone assembly (stirring)
polysulfone holder (cylinder & membrane)
silicone O-ring
Poziom jakości
linia produktu
Amicon®
producent / nazwa handlowa
Amicon®
Parametry
400 mL process volume
metody
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Wysokość
18.7 cm (7.4 in.)
śr. filtra
76 mm
powierzchnia filtracyjna
41.8 cm2
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
Zasada
Powiązanie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Amicon Stirred Cells skutecznie koncentrują i buforują makrozole dzięki filtracji ciśnieniowej.