Kluczowe dokumenty
UFSC200SL
Millipore
Amicon® Stirred Cell 200mL Seal Kit (3 each of o-ring and gasket)
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
About This Item
Kod UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
Nylon connector (Luer; on filtrate tubing)
Tygon® tubing (for filtrate; E-3603)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
Poziom jakości
linia produktu
Amicon®
producent / nazwa handlowa
Amicon®
Parametry
200 mL process volume
metody
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Wysokość
15.5 cm (6.1 in.)
śr. filtra
63.5 mm
powierzchnia filtracyjna
28.7 cm2
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Zasada
Pressure
Informacje prawne
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Amicon Stirred Cells skutecznie koncentrują i buforują makrozole dzięki filtracji ciśnieniowej.
Protokoły
Podręcznik użytkownika dla komórek mieszających Amicon®, w tym funkcje, obsługa, specyfikacje i rozwiązywanie problemów.