UFSC050MT
Amicon® Stirred Cell 50mL Maintenance Kit (stir bar assembly, 2 each seals, tubing kit)
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Synonim(y):
50mL Stirred Cell Kit, Amicon Maintenance Kit
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Nylon connector (Luer; on filtrate tubing)
Tygon® tubing (for filtrate; E-3603)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
Poziom jakości
linia produktu
Amicon®
producent / nazwa handlowa
Amicon®
Parametry
50 mL process volume
metody
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Wysokość
11.7 cm (4.6 in.)
śr. filtra
44.5 mm
powierzchnia filtracyjna
13.4 cm2
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
Zasada
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Amicon Stirred Cells skutecznie koncentrują i buforują makrozole dzięki filtracji ciśnieniowej.
Protokoły
Podręcznik użytkownika dla komórek mieszających Amicon®, w tym funkcje, obsługa, specyfikacje i rozwiązywanie problemów.