UFSC200MT
Amicon® Stirred Cell 200mL Maintenance kit (stir bar assembly, 2 each seals, tubing kit)
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Synonim(y):
200mL Stirred Cell Kit, Amicon Maintenance Kit, Stirred Cell Maintenance Kit
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Nylon connector (Luer; on filtrate tubing)
Tygon® tubing (for filtrate; E-3603)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
Poziom jakości
linia produktu
Amicon®
producent / nazwa handlowa
Amicon®
Parametry
200 mL process volume
metody
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Wysokość
15.5 cm (6.1 in.)
śr. filtra
63.5 mm
powierzchnia filtracyjna
28.7 cm2
Warunki transportu
ambient
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Amicon Stirred Cells skutecznie koncentrują i buforują makrozole dzięki filtracji ciśnieniowej.
Protokoły
Podręcznik użytkownika dla komórek mieszających Amicon®, w tym funkcje, obsługa, specyfikacje i rozwiązywanie problemów.