Urządzenia Amicon®
Skoncentruj białko, nie trać go. Niezawodnie odzyskuj białko, koncentrując je za pomocą filtrów Amicon® Ultra. Urządzenia do ultrafiltracji Amicon® zapewniają szybką i niezawodną metodę zatężania białek i innych biomolekuł, oddzielania składników w próbkach biologicznych i środowiskowych według masy cząsteczkowej oraz odsalania i dializy białek i przeciwciał w celu przygotowania próbek. Zaprojektowaliśmy filtry Amicon® Ultra z membranami z regenerowanej celulozy Ultracel® o niskim poziomie wiązania, aby zapewnić bardziej precyzyjne odcięcie masy cząsteczkowej i wysoki odzysk białek.
Czytaj więcej o
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Article: Rapid Antibody Concentration with Amicon® Ultra Centrifugal Filters
Protokoły oczyszczania immunoglobulin zasadniczo obejmują wiązanie powinowactwa do podłoża chromatograficznego z białkiem A lub G, przemywanie niezwiązanych białek i elucję buforem o niskim pH.
- Article: Protein Labeling and Purification with Amicon® Pro Centrifugal Filters
Commercially available protein labeling kits provide researchers with the flexibility to customize their own immunoassay detection panels.
- Article: Nanoparticle Ultrafiltration
Metody filtracji i wybór filtrów membranowych w oczyszczaniu i produkcji nanocząstek.
- Article: Virus Concentration by Ultrafiltration
Ultrafiltration using Amicon® Ultra centrifugal devices for concentrating virus in preparation of high titer virus stocks and isolation of virus from samples.
- Article: Detergent Removal with Amicon® Pro Centrifugal Filters
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.
- Brochure: Refine Protein Preparation
With over 50 years of experience in developing protein sample preparation technologies, we are constantly innovating new tools to offer you rapid and efficient solutions that can be smoothly integrated into your workflow.
- Brochure: Millipore® Filtration Guide
In the 1950s, we pioneered the use of microporous nylon film for filtration – and in the decades since, have invented hundreds of products using membrane chemistries optimized for diverse applications.
JAK WYBRAĆ ULTRA FILTR AMICON®
- Określ początkową objętość próbki
- Określ masę cząsteczkową (MW) makrocząsteczki będącej przedmiotem zainteresowania, a następnie wybierz membranę ultrafiltracyjną o odcięciu masy cząsteczkowej (MWCO), która jest 2-3 razy mniejsza niż MW makrocząsteczki.
- Wybierz rozmiar opakowania
AMICON®.ULTRA CENTRIFUGAL FILTER DEVICES
Amicon® Ultra centrifugal filter devices zapewniają szybką ultrafiltrację z wysokimi współczynnikami koncentracji z rozcieńczonych i złożonych matryc próbek. Pionowa konstrukcja i powierzchnia membrany zapewniają szybkie przetwarzanie próbek, wysoki odzysk próbek i możliwość uzyskania do 80-krotnych współczynników stężenia.
Funkcje
- Wysoki (90-98%) odzysk: Membrana z regenerowanej celulozy Ultracel® o różnej masie cząsteczkowej
- Krótki czas przetwarzania: Pionowa membrana zmniejsza polaryzację stężenia i zanieczyszczenie membrany dla ultraszybkich czasów wirowania w zaledwie 10-15 minut
- Niskie niespecyficzne wiązanie: Zgrzewana membrana minimalizuje możliwość ekstrakcji
- Wygodne monitorowanie próbki: półprzezroczysta obudowa i gradacja objętości
- Bezpośredni pipetor dostęp do próbki eliminuje etap przetwarzania w celu odzyskania koncentratu
- Możliwość odwrotnego wirowania zapewnia spójny i maksymalny odzysk białek, nawet przy małych, rozcieńczonych próbkach
- Niska utrata próbki: Fizyczny deadstop w urządzeniu filtrującym zapobiega wirowaniu do sucha i potencjalnej utracie próbki
- Szeroka kompatybilność chemiczna: kompatybilny z różnymi roztworami wodnymi, pH od 1 do 9
- Stałe i niezawodne przygotowanie próbki: przewidywalne współczynniki stężenia, bez wysychania próbki
- Szybkie stężenie białka: 25- do 80-krotne stężenie w jednym kroku
Urządzenia odśrodkowe Amicon® Ultra są oferowane z nominalnymi limitami masy cząsteczkowej (NMWL) 3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa i 100 kDa w czterech różnych objętościach:
- Filtry odśrodkowe Amicon® Ultra 0.5 mL filtry odśrodkowe
- Amicon® Ultra 2 mL filtry odśrodkowe
- Amicon®Filtry odśrodkowe Ultra 4 mL
- Amicon® Filtry odśrodkowe Ultra 15 mL
Masa cząsteczkowa (MW) |
---|
Wybór wirnika i siły G |
---|
Współczynnik koncentracji |
---|
Zastosowania
- Stężanie próbek biologicznych zawierających antygeny, przeciwciała, enzymy, kwasy nukleinowe lub mikroorganizmy
- Oczyszczanie składników wielkocząsteczkowych znajdujących się w ekstraktach z hodowli tkankowych lub lizatach komórkowych oraz usuwanie białek przed HPLC
- Stężanie rozcieńczonych lub wstępnie oczyszczonych białek z eluentów kolumnowych
- Desalting, wymiana buforów i dializa białek
- Wykluczanie wielkości i frakcjonowanie białek
AMICON®PRO ADAPTERY
Adaptery Amicon® Pro są przeznaczone do użytku z centratorami Amicon® Ultra do filtracji odśrodkowej w celu umożliwienia wielu jednoczesnych procesów przepływu pracy z białkami, w tym między innymi dializy, diafiltracji, oczyszczania powinowactwa, wymiany buforu, przygotowania próbek wspomaganego filtrem (FASP) i zatężania. Adapter Amicon® Pro jest jedynym produktem na rynku, który oferuje elastyczność wykonywania dowolnych lub wszystkich manipulacji przepływem pracy z białkami w jednym urządzeniu w celu maksymalnego odzysku bez przenoszenia próbki. Unikalnie zaprojektowany interfejs między końcówką rurki wymiennej a urządzeniem Amicon® Ultra umożliwia ponad 99% wymianę buforu w jednym obrocie.
Adapter Amicon® Pro składa się z komory o pojemności 10 ml do etapów płukania i wymiany buforu, fryty, która umożliwia wprowadzenie żywic powinowactwa i jednoczesną elucję oraz zatężanie białek i przeciwciał, a także końcówki wymiennej, która reguluje przepływ w celu kontrolowanej, ciągłej diafiltracji.
Cechy
- Elastyczność: zaprojektowany do jednoczesnego znakowania przeciwciał i białek, oczyszczania, zatężania próbek lub kontrolowanej diafiltracji
- Ulepszony odzysk: eliminuje etapy przenoszenia próbek w celu zmniejszenia strat białka
- Oszczędność czasu: łączy wiele procesów obiegu białek w jednym urządzeniu
Zastosowania
- Znakowanie przeciwciał
- Wymiana buforów z ciągłą diafiltracją
AMICON® STIRRED CELLS
Amicon®Komory mieszane wykorzystują ultrafiltrację ciśnieniową (pUF) przy wysokich prędkościach przepływu do przetwarzania dużych objętości próbek w celu szybkiego zatężania, diafiltracji i wymiany buforu. Ciśnienie gazu jest podawane bezpośrednio do komory w celu filtracji. Kompatybilne filtry membranowe obejmują membranyUltracel® RC (regenerowana celuloza) iBiomax® PES (polieterosulfon), oferowane w szerokim zakresie nominalnych limitów masy cząsteczkowej od 1kD do 500kDa. Substancje rozpuszczone powyżej nominalnego limitu masy cząsteczkowej membrany (NMWCO) są zatrzymywane w komórce, podczas gdy woda i substancje rozpuszczone poniżej limitu przechodzą do filtratu i wydostają się z komórki.
Cechy
- Ultrafiltracja dużych objętości:oferowany w trzech różnych rozmiarach do obsługi objętości od 50 ml do 400 ml, z opcjonalnym zewnętrznym zbiornikiem o pojemności 800 ml dla zwiększenia pojemności
- Delikatne zagęszczanie próbek: mieszanie magnetyczne minimalizuje polaryzację stężenia i denaturację ścinającą
- Szybka ultrafiltracja: wysokie prędkości przepływu dla roztworów o stężeniu do 10% mukrozolu
- Przeznaczone do wielokrotnego użytku i autoklawowalne: Amicon® Stirred Cells mogą być sterylizowane w autoklawie
- Łatwa, bezpieczna konfiguracja: szybkie złącza do rurek
- Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa: dzięki gwintom śrubowym i ciśnieniowemu zaworowi nadmiarowemu nie ma potrzeby stosowania zewnętrznej obudowy. Oznacza to łatwiejszy montaż i demontaż oraz bardzo wyraźne potwierdzenie, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
Zastosowania
- Koncentracja, diafiltracja i wymiana buforów dla roztworów makrocząsteczek, w tym białek, enzymów, przeciwciał i wirusów