Żele i bufory do elektroforezy białek
Elektroforeza w żelu poliakrylamidowym (PAGE) i SDS-PAGE to powszechnie stosowane techniki separacji białek. Żele białkowe mogą być odlewane ręcznie lub kupowane jako gotowe żele dla wygody. Procent akrylamidu w żelu wpływa na rozdzielczość pasm białkowych, przy czym wyższy procent akrylamidu jest przydatny do rozdzielania białek o niskiej masie cząsteczkowej, a niższy procent akrylamidu jest przydatny do rozdzielania pasm białkowych o wyższej masie cząsteczkowej. Gradientowe żele wstępnie odlewane obejmują szerszy zakres wielkości masy cząsteczkowej. Odczynniki do ręcznego odlewania żeli, wstępnie odlane żele i proszki buforów do pracy są dostępne dla potrzeb laboratorium.
Czytaj więcej o
mPAGE® Żele prefabrykowane Bis-Tris
Żele prefabrykowane mPAGE® Bis-Tris zapewniają doskonałą rozdzielczość białek w przystępnej cenie. Oferując wysoką rozdzielczość pasm białkowych, żele mPAGE® wymagają krótszych czasów pracy i są kompatybilne z dużymi objętościami próbek, dzięki czemu żele prefabrykowane mPAGE® są cennym narzędziem do badań nad białkami.
Cechy:
- Rozdzielczość gotowa do publikacji za ułamek kosztów
- Kompatybilność z popularnymi zbiornikami do elektroforezy
- Do 80 μL próbki na studzienkę
- Wydajne przenoszenie mokrych i półsuchych Western blot
- Do 15 minut krótszy czas pracy<
- Neutralne pH zapobiega modyfikacji białek
- Wytrzymałe, aby zapobiec rozerwaniu podczas przetwarzania po elektroforezie
- Doskonała kompatybilność z popularnym sprzętem do żelowania i zbiornikami, w tym Thermo/Invitrogen, Bio-Rad® i innymi
mPAGE® Turbo Mix Roztwory do odlewania żeli Bis-Tris
Odlewaj własne żele poliakrylamidowe za pomocą zestawów i roztworów mPAGE® TurboMix Bis-Tris.Zestawy do odlewania żeli mPAGE® TurboMix Bis-Tris eliminują zmienność i czasochłonność ręcznego odlewania żeli, dostarczając wstępnie zmieszane roztwory buforu i akryloamidu.
Cechy:
- Premieszane i gotowe do nalania roztwory buforowe akrylamidu skracają czas przygotowania ręcznego
- Protokół Quick Cast umożliwia jednoczesną polimeryzację żeli do rozdzielania i układania
- Neutralne warunki pracy pH skutkują zmniejszoną modyfikacją białek i ostrzejszymi pasmami w porównaniu do standardowych żeli Tris-glicynowych<
- Łatwe rozcieńczanie do dowolnego wymaganego procentu żelu akrylamidowego między 8% a 15%, w celu oddzielenia białek o wielkości 6 kDa - 400 kDa
- Elektroforeza w zaledwie 20 minut
- Dłuższy okres trwałości żelu odlewanego (3-4 tygodnie, przy odpowiednim przechowywaniu)
Bufory robocze do żeli Bis-Tris
Dwa bufory, które mogą być używane jako bufory robocze do żeli SDS-PAGE: MES i MOPS. MES ma niższe pKa niż MOPS, co umożliwia szybszy czas pracy. Bufor MES zapewnia lepszą separację białek o niższej masie cząsteczkowej, podczas gdy bufor MOPS zapewnia lepszą separację białek o wyższej masie cząsteczkowej. Proszki buforowe MES i MOPS SDS są dostępne do szybkiego i łatwego przygotowania buforu do elektroforezy żelowej białek.
Inne odczynniki do ręcznego wylewania żeli
Żele PAGE i SDS-PAGE mogą być wylewane ręcznie przy użyciu akrylamidu/bisakrylamidu z TEMED i nadsiarczanem amonu do polimeryzacji żelu. Odczynniki są przygotowywane, mieszane ze sobą, a następnie wlewane między dwie szklane płytki w celu polimeryzacji. Akrylamid i bisakrylamid są neurotoksynami w roztworze, dlatego należy zachować ostrożność, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu. Do ręcznego odlewania żeli dostępne są wysokiej czystości TEMED, nadsiarczan amonu oraz bisakrylamid i akrylamid w postaci proszku lub roztworu.
Powiązane zasoby
- Article: How to Run an mPAGE® Protein Gel Using a Bio-Rad Electrophoresis System
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
- Article: How to Run an mPAGE® Protein Gel Using an Invitrogen XCell Surelock® Mini-Cell Electrophoresis System
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
- Protocol: Protein Blotting Handbook
This handbook represents the collective expertise of application scientists and technical service specialists, reflecting their ongoing efforts to advance the field of protein blotting and detection.
- Brochure: Western Blotting Workflow
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
- Article: Western Blotting Protocol (Immunoblotting Protocol)
Protokół Western blot szczegółowo opisuje przenoszenie białek z żeli na nitrocelulozę, co ma kluczowe znaczenie dla procedur immunoblottingu w badaniach naukowych.