Techniki ściągania białek
Test pull-down został zaprojektowany w celu określenia interakcji dwóch lub więcej białek. W testach ściągania powinowactwa białko "przynęty" jest znakowane i wychwytywane na unieruchomionym ligandzie (kulkach nośnych) poprzez kowalencyjne przyłączenie lub poprzez znacznik powinowactwa, taki jak unieruchomiona chromatografia powinowactwa do metalu (IMAC). Typowe znaczniki fuzyjne białek przynęty obejmują S-transferazę glutationową (GST) i białka znakowane histydyną. Białko przynęty tworzy kompleks, który jest następnie inkubowany ze źródłem białka, takim jak lizat komórek lub tkanek. Białka będące przedmiotem zainteresowania są wymywane z koralikowego nośnika przez serię płukań i zbierane przez odwirowanie. Metoda powinowactwa pull-down oczyszczania i wykrywania różni się od testów immunoprecypitacji (IP) i Co-IP tym, że nie jest to interakcja przeciwciała z antygenem. W przypadku wszystkich testów pull-down, oczyszczona próbka jest często analizowana za pomocą SDS-PAGE, analizy spektralnej masy i wykrywania western blot w celu dalszej analizy.
Powiązane artykuły techniczne
- Wirowanie w gradiencie CsCl oddziela RNA od DNA; wyjaśniono techniki wirowania różnicowego i w gradiencie gęstości.
- Wirowanie umożliwia oddzielanie cząstek poprzez sedymentację. Dowiedz się, jak oddzielić cząstki za pomocą wirówki i jak wykorzystać prawo Stokesa do obliczenia prędkości sedymentacji.
- Sera-Mag i Sera-Mag SpeedBeads zapewniają ekonomiczną technologię separacji kulek magnetycznych do zastosowań w biologii molekularnej, izolacji kwasów nukleinowych i testach immunologicznych.
- Agarose beads Vs. Magnetic beads in Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
- This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
- Zobacz wszystkie (16)
Powiązane protokoły
- Techniki określania masy cząsteczkowej antygenu białkowego, interakcji białkowych, aktywności enzymatycznej i modyfikacji potranslacyjnych.
- Ten protokół szczegółowo opisuje immunoprecypitację przy użyciu unieruchomionego białka G z tkanką lub komórkami. Zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
- Immunoprecipitation Kit (Protein A) Protocol & Troubleshooting
- Sera-Mag SpeedBeads Protein A/G Magnetic Particles provide a fast and convenient method for both manual and automated magnetic isolation of proteins using affinity binding. The particles can be used for isolating antibodies from serum, cell culture supernatant or ascites, and for immunoprecipitation and co-immunoprecipitation of antigens from cell or tissue extracts.
- Protokoły oczyszczania przeciwciał dają preparaty zawierające endogenne IgG wraz ze specyficznymi przeciwciałami.
- Zobacz wszystkie (18)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Affinity GST Pull-Down Applications
S-transferaza glutationowa (GST) to 211-aminokwasowe białko występujące w większości organizmów. GST jest często integrowana z wektorami ekspresyjnymi w celu wytworzenia znacznika fuzyjnego w systemach ekspresji białek E. coli. Znacznik GST jest dużym znacznikiem białkowym, około 26 kDa, i może być wyrażany w komórkach bakterii, drożdży, ssaków i owadów. Znacznik GST jest korzystny, gdy wymagana jest ochrona rekombinowanego białka przed wewnątrzkomórkowym rozszczepieniem proteazy oraz gdy istnieje potrzeba zwiększenia rozpuszczalności znakowanego białka. Ponadto, białko GST zapewnia znacznik o wysokim powinowactwie do łatwego oczyszczania i eksperymentów pull-down wykorzystujących niedrogie żywice powinowactwa, które są przeprowadzane w łagodnych warunkach elucji.
Co-immunoprecypitacja
Test pull-down jest idealny do weryfikacji wyników co-immunoprecypitacji i stanowi doskonałą metodę identyfikacji nieznanych interakcji białko-białko wraz ze statusem aktywacji określonych białek. W przeciwieństwie do metod ściągania powinowactwa, IP wykorzystuje przeciwciała do wiązania i izolowania antygenów ze złożonych próbek biologicznych.
Co-IP odnosi się do stosowania przeciwciała do wiązania antygenu w kompleksie wielobiałkowym. Kompleks jest następnie wychwytywany z dodatkiem białka A lub białka G. Wysokie powinowactwo białka A/G do regionu Fc przeciwciał poliklonalnych i monoklonalnych typu IgG sprawia, że są one krytycznym składnikiem w oczyszczaniu białka lub kompleksu białkowego będącego przedmiotem zainteresowania. Zastosowanie metod ściągania białek jest niezbędnym narzędziem do badania sieci interakcji białko-białko; jednak wybór konkretnej metody będzie zależał od konkretnych potrzeb naukowca.