Merck
Strona głównaZastosowaniaBiologia białek(ELISA) Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (test immunoenzymatyczny)
(ELISA) Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (test immunoenzymatyczny)
Testy ELISA, zwykle wykonywane na wielodołkowych płytkach mikromiareczkowych, są testami biologii molekularnej powszechnie stosowanymi do wykrywania i ilościowego oznaczania różnych cząsteczek, w tym peptydów, białek i przeciwciał. Takie testy mogą wykrywać cząsteczki będące przedmiotem zainteresowania na poziomie pg / ml i mają kluczowe znaczenie zarówno dla badań podstawowych, jak i potrzeb związanych z badaniami nad chorobami.
Testy ELISA: Interakcje przeciwciało-antygen
Podstawowe składniki molekularne testu ELISA zazwyczaj obejmują zastosowanie przeciwciała sprzężonego z enzymem, unieruchomionej cząsteczki (cząsteczek) będącej przedmiotem zainteresowania oraz substratu wykrywającego. Krytyczny aspekt, który decyduje o powodzeniu i jakości danych uzyskanych z testu ELISA, zależy od powinowactwa i swoistości interakcji przeciwciało-antygen. Na interakcje antygen-przeciwciało wpływa wiele czynników, w tym pH, temperatura i siła jonowa.
Nagrodzone kategorie
Testy immunologiczne MILLIPLEX® Multiplex
Wielokrotne testy immunologiczne MILLIPLEX® dla aparatury Luminex®
Odkrywaj z pewnością, korzystając z multipleksowych testów immunologicznych MILLIPLEX® dla urządzeń Luminex®, zapewniając jednocześnie solidną wydajność testów i stale poszerzane portfolio, aby spełnić Twoje potrzeby w zakresie wykrywania biomarkerów.
Kup teraz
Zestawy i odczynniki ELISA
Zestawy do testów immunoenzymatycznych (ELISA)
Zestawy ELISA, odczynniki i zasoby do wykrywania biomarkerów.
Kup teraz
Testy immunologiczne SMC
Technologia SMC®
Technologia liczenia pojedynczych cząsteczek (SMC®) precyzyjnie określa ilościowo cząsteczki na wcześniej niewykrywalnych poziomach.
Kup teraz