Zestawy do testów immunoenzymatycznych (ELISA)
Test ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) to wielodołkowy test immunologiczny oparty na płytkach, w którym jeden ze składników testu, zazwyczaj przeciwciało lub próbka, jest adsorbowany na stałej powierzchni, w tym przypadku na płytce. Oferując szybkie, ilościowe i czułe wykrywanie analitów przy stosunkowo niskich kosztach, testy ELISA stanowią jeden z najprostszych do wykonania formatów testów. Co więcej, łatwość dostosowania testu ELISA do metody przesiewowej o wyższej przepustowości umożliwia badaczom testowanie dużej liczby próbek w jednym cyklu.
Czytaj więcej o
Kanapkowe, bezpośrednie i konkurencyjne testy ELISAs
.Nasze testy ELISA są wygodną i przyjazną dla użytkownika metodą badania rozpuszczalnych biomarkerów białkowych w różnych matrycach, w tym w surowicy, osoczu, supernatancie hodowli komórkowej lub lizacie. Nasza oferta testów ELISA składa się z 1000 testów przeznaczonych wyłącznie do użytku badawczego, dla szerokiej gamy gatunków, w tym ludzi, myszy, szczurów i różnych innych modeli zwierzęcych (rolniczych i towarzyszących). Każdy test jest dostarczany z określonym protokołem i wymaganymi odczynnikami do wykonania 96-dołkowej płytki. Testy ELISA występują głównie w formacie 96-dołkowym, a sprzedawca dostarcza odczynniki niezbędne do wykrycia i oznaczenia ilościowego celu. Istnieją różne metody ELISA, w tym kanapkowa, bezpośrednia i konkurencyjna.
Test kanapkowy wykorzystuje parę przeciwciał monoklonalnych (mAb) przeciwko różnym epitopom przeciwko temu samemu celowi. Podstawowe mAb, związane z płytką, wyciąga białko z roztworu, podczas gdy drugie mAb jest używane do uzupełnienia "kanapki" i zapewnienia sygnału, który wskaże obecność celu. Znana ilość rekombinowanej wersji białka jest dostarczana z zestawem, umożliwiając użytkownikowi stworzenie krzywej standardowej, względem której będzie interpretowany sygnał z jednej z próbek. Większość naszego portfolio jest w tym kanapkowym formacie ELISA.
Bezpośredni test ELISA i testy konkurencyjne są rzadsze. Test bezpośredni wykorzystuje pojedyncze mAb do wykrywania próbki, która jest związana z płytką. mAb jest następnie wiązane przez wtórne przeciwciało reporterowe, aby zapewnić sygnał.
W teście kompetycyjnym znana ilość biomarkera jest wstępnie związana z płytką. Znakowane przeciwciało jest współinkubowane z próbką, która "zbiera" przeciwciało w zależności od stężenia celu w próbce. Wolne przeciwciało jest następnie w stanie związać się z antygenem na płytce i dostarczyć sygnał po wypłukaniu próbki. W tym przypadku sygnał jest odwrotnie proporcjonalny do stężenia docelowego biomarkera.
Conferma® ELISAs i Belysa® Immunoassay Curve Fitting Software
The Marka Conferma® ELISA składa się z testów kanapkowych zaprojektowanych w celu zminimalizowania zmienności między partiami na poziomie odczynników krytycznych, co jest kluczową kwestią dla użytkowników testów. Ocena poszczególnych partii krytycznych odczynników za pomocą szeregu technik analitycznych dostosowanych do szczegółowego protokołu kontroli jakości (QC) pozwala nam kontrolować i ograniczać zmienność w czasie.
Aby umożliwić naukowcom ocenę powtarzalności ich metod, zaprojektowaliśmy Belysa® Immunoassay Curve Fitting Software. Dzięki temu narzędziu użytkownik może zbadać swój test immunologiczny typu sandwich, aby upewnić się, że parametry takie jak %CV (współczynnik zmienności) i %Recovery były zgodne z oczekiwaniami.Następnie może przejść do porównania krzywych standardowych wielu płytek, aby potwierdzić, że jego metoda była spójna.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Article: ELISA Protocols
Ten artykuł zawiera 4 popularne protokoły ELISA: Protokół Sandwich ELISA, Procedura testu fosforylacji, Procedura testu EIA i Procedura testu komórkowego.
- Article: ELISA Troubleshooting Guide
Troubleshoot and optimize ELISAs using this guide that includes solutions to some of the most common sources of problems for assay development.
- Brochure: ELISA Kits
There are several ELISA configurations, with the most common formats being sandwich, competitive and signaling assays.
- Article: Conferma® ELISAs
Conferma™ Sandwich ELISAs are created with a focus on their critical components. Combined with finished kit quality control analysis, explore Conferma™ ELISA validation that provides a high degree of consistency with each lot to give you confidence in your research.
- Article: Belysa® Software
Explore how to effortlessly monitor immunoassay method reproducibility using Belysa® analysis software.
Subskrybuj nasz biuletyn
Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w badaniach immunologicznych i naszą najnowszą ofertą produktów poprzez zaprenumerowanie naszego biuletynu Analyte Update lub zapoznanie się z naszą aktualną ofertą testów immunologicznych w Analyte Quarterly.