Technologia zliczania pojedynczych cząsteczek (SMC®)
Oryginalnie opracowana przez Singulex®, Inc. technologia Single Molecule Counting (SMC®) z platformą SMCxPRO® umożliwia badaczom pomiar femtogramowych poziomów biomarkerów i lepsze zrozumienie znaczenia klinicznego od zdrowia do choroby. Dowiedz się więcej o technologii SMC®, zestawach do testów immunologicznych i o tym, jak możesz zaprojektować własny, niestandardowy test, aby spełnić krytyczne potrzeby badawcze.
Cyfrowe zliczanie poprawia czułość i zakres dynamiczny
Zapewniając maksymalną wydajność testu immunologicznego przy jednoczesnym zachowaniu przepływu pracy podobnego do tradycyjnej technologii ELISA, technologia SMC< sup>® łączy unikalny etap elucji testu z solidnym zliczaniem cyfrowym.sup>® technologia łączy w sobie unikalny etap elucji testu i solidne zliczanie cyfrowe, aby osiągnąć lepszy stosunek sygnału do szumu w porównaniu z tradycyjnymi technologiami testów immunologicznych. Technologia SMC® zapewnia zatem ulepszoną kwantyfikację zarówno na niskich, jak i wysokich poziomach ekspresji w jednym kompletnym systemie. Urządzenie SMCxPRO® rejestruje sumę wszystkich zdarzeń cyfrowych zliczonych powyżej progu tła. Algorytm zdarzeń cyfrowych urządzenia SMCxPRO® oblicza zdarzenia cyfrowe w całym spektrum serii czasowych dla pojedynczego standardu. Cyfrowe zliczanie cząsteczek poprawia zatem czułość testu i rozszerza zakres dynamiczny testu poza to, co można osiągnąć tradycyjnymi metodami.
Kryteria weryfikacji dla testów immunologicznych SMC®
A kompleksowy zestaw kryteriów oceniających ostateczną wydajność jest używany do kwalifikowania zweryfikowanych testów immunologicznych SMC®, w tym:
- Dolna granica oznaczalności
- Precyzja wewnątrz- i wewnątrztestowa
- Odzyskiwanie pików
- Liniowość i równoległość rozcieńczenia
Obszary badawcze SMC®
Przeglądaj wszystkie sposoby, w jakie naukowcy wykorzystują technologię SMC®, w tym opracowywanie leków, neuronauki, kardiotoksyczność, badania immunologiczne i inne.
Dlaczego warto wybrać technologię SMC® Technology?
Zobacz, dlaczego wybór ultraczułej technologii SMC® może pomóc w głębszym spojrzeniu na badania, aby odkryć jeszcze więcej.
Platforma SMCxPRO®
Testy SMC® są wykonywane na najnowocześniejszym urządzeniu detekcyjnym SMCxPRO®. Dowiedz się więcej o tej ultraczułej platformie testów immunologicznych.
Inne oprzyrządowanie SMC®
Zobacz informacje na temat zestawów pomocniczych i sprzętu do testów SMC®, które pomagają zoptymalizować przepływy pracy.
Usługi Custom Assay
Dowiedz się więcej o naszych usługach Custom Assay Development & Innovation (CADI) i poproś o więcej informacji.
Porady i wsparcie dla produktów SMC®
Poznaj porady i wskazówki dotyczące przeprowadzania testów SMC® prosto od ekspertów.
Subskrybuj nasz biuletyn
Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w badaniach immunologicznych i naszą najnowszą ofertą produktów poprzez zaprenumerowanie naszego biuletynu Analyte Update lub zapoznanie się z naszą aktualną ofertą testów immunologicznych w Analyte Quarterly.