Merck
Proteazy
Lista enzymów proteolitycznych
Proteolityczna hydroliza wiązań peptydowych jest uznawana za niezbędny i wszechobecny mechanizm regulacji niezliczonych procesów fizjologicznych. Do opisu proteaz rutynowo wykorzystuje się cztery główne klasy enzymów proteolitycznych. Proteazy serynowe są prawdopodobnie najlepiej scharakteryzowane. Ta klasa proteaz obejmuje trypsynę, chymotrypsynę i elastazę. Klasa proteaz cysteinowych obejmuje papainę, kalpainę i katepsyny lizosomalne. Proteazy asparaginowe obejmują pepsynę i reninę. Proteazy metaloproteinowe obejmują termolizynę i karboksypeptydazę A. Zapoznaj się z naszą kompleksową ofertą rygorystycznie przetestowanych proteinaz dla potrzeb przepływu pracy z białkami.
Czytaj więcej
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Proteazy do zastosowań badawczych
W celu ułatwienia wyboru proteazy, nasza wyszukiwarka proteaz pozwala badaczom zlokalizować endo- i egzopeptydazy, które są wymagane do precyzyjnego rozszczepiania białek. Ułatwiając katalityczny rozkład białek na mniejsze polipeptydy lub pojedyncze aminokwasy, nasze proteazy zapewniają kompleksową ofertę spełniającą potrzeby w zakresie badań nad białkami.
Proteazy do badań proteomicznych
Proteazy są powszechnie stosowanymi narzędziami w badaniach proteomicznych i nadają się do trawienia białek na małe fragmenty peptydowe do analizy spektrometrii masowej, a następnie sekwencjonowania (tandem MS). Trypsyna generuje peptydy w użytecznym zakresie mas dla spektrometrii mas i jest uznawana za najczęściej stosowaną proteazę do identyfikacji białek. Zapoznaj się z naszymi stabilnymi w roztworze rekombinowanymi produktami SOLu-Trypsin (EMS0004) (EMS0005), aby uzyskać dodatkowe informacje. Ponadto istnieją przypadki, w których oddzielne lub sekwencyjne trawienie innymi proteazami może być lepszym wyborem dla danego białka. Oferujemy różne proteazy do sekwencjonowania, które są odpowiednie do przygotowania próbek do spektrometrii mas.
Proteazy do badań przemysłowych i stosowanych
Proteazy mają znaczenie komercyjne w różnych sektorach przemysłowych i stosowanych oraz mają wiele zastosowań. Ze względu na ich szeroką gamę właściwości fizjologicznych, w tym hydrolizę w skrajnych pH lub podwyższonych temperaturach, idealnie nadają się do stosowania w sektorach farmaceutycznym, diagnostycznym, tekstylnym, spożywczym i napojów. Konkretne zastosowania tych proteaz obejmują między innymi: testowanie błonnika pokarmowego i dodatki do czyszczenia na miejscu w celu usunięcia zanieczyszczeń. Posiadamy szeroką gamę oczyszczonych enzymów i mieszanin enzymów do badań i opracowywania nowych procesów, produktów i testów.
Zestawy do wykrywania proteaz
Oferujemy dwa łatwe w użyciu zestawy do wykrywania śladowych ilości proteaz lub do określania całkowitej aktywności proteaz, przy użyciu tych samych metodologii, które są wykorzystywane przez nasz dział kontroli jakości od lat. Wykorzystaliśmy te protokoły do przetestowania tysięcy próbek pod kątem aktywności proteolitycznej.
Zestawy do wykrywania proteaz są kompletnymi zestawami do wykrywania pierwotnej lub śladowej aktywności proteazy poprzez wybór wykrywania fluorometrycznego lub kolorymetrycznego. W zestawie znajduje się wszystko, czego potrzebujesz, w tym kontrola, wzorce, bufory i substrat. Dla wygody, test można wykonać w kuwecie lub na mikropłytce. Każdy zestaw zawiera odczynniki wystarczające do przeprowadzenia 200 x 1 ml testów. Aby uzyskać większą czułość podczas pomiaru niskich poziomów aktywności proteazy, zaleca się stosowanie zestawu do wykrywania fluorescencji proteazy (PF0100). W celu dokładniejszego określenia ilościowego aktywności pierwotnej proteazy zalecany jest zestaw do kolorymetrycznego wykrywania proteazy (PC0100).
Zarówno zestaw do wykrywania fluorometrycznego, jak i zestaw do wykrywania kolorymetrycznego zostały przetestowane na reprezentatywnych próbkach wszystkich czterech klas proteaz (serynowych, asparaginowych, cysteinowych i metaloproteaz), aby zapewnić szeroką przydatność.